Få mere at vide
Melford Pepton, granuleret
Artikelnummer. 30018662
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018662 5 kg
30018661 500 g
30018660 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018662 Leverandør Melford Leverandørnr. P202505000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Blandinger af peptider og frie aminosyrer fra peptisk fordøjelse af animalsk væv.
Blandinger af peptider og frie aminosyrer fra peptisk fordøjelse af animalsk væv.
  • Aminonitrogen (AN): 2,5-3,5 %
  • Tab ved tørring:< 6,0 %
Tekniske data
Mængde 5 kg