Få mere at vide
Melford Pepton, granuleret
Artikelnummer. 30018661
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018661 500 g
30018662 5 kg
30018660 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018661 Leverandør Melford Leverandørnr. P20250500.0
Blandinger af peptider og frie aminosyrer fra peptisk fordøjelse af animalsk væv.
Blandinger af peptider og frie aminosyrer fra peptisk fordøjelse af animalsk væv.
  • Aminonitrogen (AN): 2,5-3,5 %
  • Tab ved tørring:< 6,0 %
Tekniske data
Mængde 500 g