Få mere at vide
Melford Pepton, granuleret
Artikelnummer. 30018660
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 30018660
Brand: Melford P202501000.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blandinger af peptider og frie aminosyrer fra peptisk fordøjelse af animalsk væv.
Blandinger af peptider og frie aminosyrer fra peptisk fordøjelse af animalsk væv.
  • Aminonitrogen (AN): 2,5-3,5 %
  • Tab ved tørring:< 6,0 %
Tekniske data
Mængde 1 kg