Få mere at vide
Melford Pepton, kapsler
Artikelnummer. 30018659
Mængde:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 30018659
Brand: Melford P20241500.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hver kapsel indeholder 1 g Pepton.
Hver kapsel indeholder 1 g Pepton. Praktisk og nem at bruge - tilføj blot det nødvendige antal formålte kapsler i henhold til formuleringen, der tilberedes uden vejning og måling.
Tekniske data
Grad Molekylærbiologi klasse
Mængde 500 g