Få mere at vide
MedChemExpress Peptide M
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.36% |
| CAS | 110652-62-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1905.11 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |