Få mere at vide
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10786834
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
250mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786834 10 mg Ravgult glas 10mg
10011413 5 mg Ravgult glas 5mg
10264583 25 mg Ravgult glas 25mg
10410464 100 mg Ravgult glas 100mg
10051553 250 mg Ravgult glas 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10786834 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP267110
 Begrænset vare
På lager
Pepstatin A er en hæmmer for pepsin, renin, cathepsin D og andre sure proteaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26305-03-3
Molekylær formel C34H63N5O9
Molekylvægt (g/mol) 685.904
InChI nøgle FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Synonym pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC navn (3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]heptanoyl]amino]heptanoyl]amino]
SMIL CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pepstatin A
Smeltepunkt 235 °C
Farve Hvid
Smelteområde 230° til 240 °C
Infrarødt spektrum Følger reference
Emballage Ravgult glas
Mængde 10 mg
Merck Index 15, 7260
Formel vægt 685.9
Fysisk form Powder or Solid