Få mere at vide
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Pepstatin A er en hæmmer for pepsin, renin, cathepsin D og andre sure proteaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pepstatin A |
| Smeltepunkt | 235 °C |
| Farve | Hvid |
| Smelteområde | 230° til 240 °C |
| Infrarødt spektrum | Følger reference |
| Emballage | Ravgult glas |
| Mængde | 25 mg |
| Merck Index | 15, 7260 |
| Formel vægt | 685.9 |
| Fysisk form | Pulver eller fast form |