Få mere at vide
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Emballage:
Amber Glass
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
250mg
25mg
5mg
Beskrivelse
Pepstatin A er en hæmmer for pepsin, renin, cathepsin D og andre sure proteaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pepstatin A |
| Smeltepunkt | 235°C |
| Farve | Hvid |
| Smelteområde | 230° to 240°C |
| Infrarødt spektrum | Conforms to reference |
| Emballage | Ravgult glas |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 15, 7260 |
| Formel vægt | 685.9 |
| Fysisk form | Powder or Solid |