Få mere at vide
Pepstatin A, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
1g
250mg
25mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948198 250 mg 250mg
30943977 1 g 1g
30945864 25 mg 25mg
30940043 100 mg 100mg
30930129 10 mg 10mg
30933978 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948198 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD147141250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pepstatin A
CAS 26305-03-3
Molekylær formel C34H63N5O9
MDL nummer MFCD00060740
Mængde 250 mg
SMIL CC(C)CC(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 685.89
Procent renhed 98%