Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A, 98 %
Beskrivelse
Pepstatin A, bruges som en irreversibel hæmmer af HIV-1, asparaginproteaser. Hæmmer lysosomale proteaser og interfererer med autolysosomal fordøjelse, når det bruges i kombination med E 64d. Pepstatin A hæmmer også effektivt HIV-1-protease og Fcγ receptorinduktion ved IFN-γ .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Proteasehæmmer, der virker på pepsin, renin og cathepsin D |
| Molekylvægt (g/mol) | 685,90 g/mol |
| Renhed | 98% |
| Molekylær formel | C34H63N5O9 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Pulver |
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | Proteaseinhibitor |