Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A, 98 %
Artikelnummer. 15473039
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Produkttype:
Pepstatin
Proteaseinhibitor
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15473039 5 mg Pepstatin 5mg
15483039 25 mg Proteaseinhibitor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473039 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60237.#0
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Proteasehæmmer, der virker på pepsin, renin og cathepsin D | CAS: 26305-03-3 | C34H63N5O9, C34H63N5O9 | 685,90 g/mol
Pepstatin A, bruges som en irreversibel hæmmer af HIV-1, asparaginproteaser. Hæmmer lysosomale proteaser og interfererer med autolysosomal fordøjelse, når det bruges i kombination med E 64d. Pepstatin A hæmmer også effektivt HIV-1-protease og Fcγ receptorinduktion ved IFN-γ .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26305-03-3
Tekniske data
Til brug med (applikation) Proteasehæmmer, der virker på pepsin, renin og cathepsin D
Molekylvægt (g/mol) 685.90
Renhed 98%
Molekylær formel C34H63N5O9
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Pulver
Mængde 5 mg
Produkttype Pepstatin