Få mere at vide
Melford Pepstatin A
Artikelnummer. 30018678
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018678 25 mg
30018677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018678 Leverandør Melford Leverandørnr. P301000.025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
En inhibitor af asparaginproteaser.
En inhibitor af asparaginproteaser. Danner et 1:1 kompleks med proteaser såsom pepsin, renin og cathepsin D. Meget selektiv og hæmmer ikke thiolproteaser, neutrale proteaser eller serinproteaser.
Tekniske data
CAS 26305-03-3
Molekylær formel C34H63N5O9