Få mere at vide
Melford Pepstatin A
Beskrivelse
En inhibitor af asparaginproteaser.
En inhibitor af asparaginproteaser. Danner et 1:1 kompleks med proteaser såsom pepsin, renin og cathepsin D. Meget selektiv og hæmmer ikke thiolproteaser, neutrale proteaser eller serinproteaser.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 26305-03-3 |
| Molekylær formel | C34H63N5O9 |
| Mængde | 5 mg |