Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin from Porcine Stomach
Product Code. 15875178 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
1 kg
Unit Size:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15875178 25 g 25g
15845328 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15875178 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J20010.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Derived from Porcine stomach
  • One unit causes an increase in absorbance at 280nm of 0.001/min. at 37°C at pH 2.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 9001-75-6
Form Lyophilized powder
Quantity 25 g
Synonym EC 3.4.23.1,Pepsin A
Product Type Pepsin
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.