Få mere at vide
MP Biomedicals™ Pepsin
Artikelnummer. 15792252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
20 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15792252 20 g 20g
11498220 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792252 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210259820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    399.63 DKK / 20g
    Spare 20.37 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Pepsin er en peptidase, der bruges til at fordøje proteiner og er almindeligt anvendt til fremstilling af Fab-fragmenter fra antistoffer. Pepsin, fra maveslimhinden hos svin, er blevet brugt til at hydrolysere tørre livmoderhalsprøver hos mus
Pepsin er en peptidase og det vigtigste proteolytiske enzym, der produceres i maven. Det bruges til at fordøje proteiner gennem spaltning af indre peptidbindinger. Det er almindeligt anvendt til fremstilling af Fab-fragmenter fra antistoffer. Pepsin fra maveslimhinden hos svin er blevet brugt til at hydrolysere tørre livmoderhalsprøver hos mus.
  • Pepsin hydrolyserer peptidbindinger, ikke amid- eller esterbindinger
  • Pepsin spalter peptider med en aromatisk syre på hver side af peptidbindingen
  • Svovlholdige aminosyrer øger modtageligheden for hydrolyse, når de er tæt på peptidbindingen
  • Pepsin spalter fortrinsvis på carboxylsiden af phenylalanin og leucin og på carboxylsiden af glutaminsyrerester
  • Spalter Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe og Phe-Tyr bindinger iβ kæde af insulin
Tekniske data
Produkttype Protease
CAS 9001-75-6
Til brug med (applikation) Anvendes som et proteolytisk enzym, Bruges til at nedbryde proteinerne til deres komponenter, dvs. peptider og aminosyrer
Mængde 20 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pepsin, 1:10,000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.