Få mere at vide
Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution, SI Analytics™
Artikelnummer. p-8014344 Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11904759
Brand: SI Analytics 285138295
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution er en ætsende opløsning, der er velegnet til rengøring af elektroder.
  • 250 ml L5104 rengøringsopløsning
  • Rengøringsløsninger til kombinationselektroder og referenceelektroder
  • Pepsin/saltsyreopløsning 250 ml in DURAN™ glasflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Type påfyldningsopløsning Rengøringsopløsning
Lugt Lugtfri
pH-område 1
Mængde 250 ml
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
Damptryk 23 hPa
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pepsin/saltsyre-opløsning
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pepsin A