Få mere at vide
Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkterBeskrivelse
- 250 ml L5104 rengøringsopløsning
- Rengøringsløsninger til kombinationselektroder og referenceelektroder
- Pepsin/saltsyreopløsning 250 ml in DURAN™ glasflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Type påfyldningsopløsning | Rengøringsopløsning |
| Lugt | Lugtfri |
| pH-område | 1 |
| Mængde | 250 ml |
| Opløselighed | Fuldt blandbar i vand |
| Damptryk | 23 hPa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pepsin/saltsyre-opløsning
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Pepsin A