Få mere at vide
Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution, SI Analytics™
Artikelnummer. 10213511 Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 10213511
Brand: SI Analytics 285138538
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution er en ætsende opløsning, der er velegnet til rengøring af elektroder.
  • Vand, pepsin A, saltsyre
  • Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: HS05 korrosion
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
  • Undgå kontakt med øjne og hud
  • Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler
  • Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug
  • Dannelse af brint mulig med metaller og legeringer (risiko for eksplosion)
  • Generelt ikke farligt for vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Type påfyldningsopløsning Rengøringsopløsning
Lugt Lugtfri
pH-område 1
Mængde 1000 ml
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
Damptryk 23 hPa
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L 510
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH208-Indeholder pepsin A. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pepsin A