Få mere at vide
Pepsin-HCl elektrode rengøringsopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11726378 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11726378
Brand: Reagecon 90508
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til at fjerne proteinkontamination fra den permeable membran af pH-elektroder. Pepsin-HCl elektrode rengøringsopløsning, Reagecon™ er en opløsning af mindst 1 % pepsin A i 0,1 M saltsyre. Elektrodeelementer skal ligge i blød i cirka en time.
Pepsin A er et enzym, der nedbryder proteiner til mindre peptider (en protease). Det produceres naturligt i det menneskelige fordøjelsessystem og produceres kommercielt til brug i laboratorier og i fødevareindustrien.
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Sammensætning Pepsin A i saltsyre
Til brug med (udstyr) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Type påfyldningsopløsning Pepsin
Til brug med (applikation) Elektroderengøring, fjernelse af proteinforurening
Smeltepunkt 0 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 ml
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOLUTION DE NETTOYAGE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pepsin A