Få mere at vide
WTW™ Pepsin rengøringsopløsning
Artikelnummer. 11795154
Skift visning
Mængde:
3 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
750ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11795154 3 x 250 ml 750ml
1 options
Artikelnummer. 11795154 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 109648
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ideel til at fjerne proteinudfældning fra elektrodernes mellemgulv med flydende elektrolyt.
  • Kan fjerne proteinudfældning fra elektrodernes mellemgulv med flydende elektrolyt
  • Løsninger til drift, rengøring og opbevaring af elektroder - enkel genopfyldning og sikker opbevaring garanteret
  • Elektrolytter anvendes som refill-opløsninger til væskefyldte elektroder samt opbevaringsløsning til alle typer pH-elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type påfyldningsopløsning Rengøring
Mængde 3 x 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PEP/pH
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A