Generel beskrivelse
- Pepsin er en endopeptidase, der fordøjer proteiner ved at hydrolysere peptidbindinger
- Det er den aktive form for pepsinogen, som produceres i hovedcellerne i maveslimhinden
Applikationer
- Pepsin bruges almindeligvis til at producere F(ab’ )2 fragmenter fra antistoffer
- Det er blevet brugt sammen med andre enzymer til at demonstrere virkningerne af fiksering og enzymatisk fordøjelse i immunhistokemiske assays ved hjælp af paraffin-indlejret væv
- Det kan bruges til at hydrolysere tørre cervikale prøver hos mus
- Det er blevet brugt i fordøjelsen af rå hvedegliadin
- Det er blevet brugt til at stimulere in vitro gastrisk fordøjelse af kogt torsk, kakaomasse og kostfibre
Specifications
Specifications
| Mængde | 20 g |
| Produkttype | Pepsin |
Safety and Handling
- Pepsin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A