Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, til biokemi, pulver
Artikelnummer. 10687411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
20 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
20g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10687411 100 g 100g
12357123 20 g 20g
10249370 500 g 500g
10676984 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10687411 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 417071000
Request Bulk or Custom Format
Edge
Pepsin from porcine gastric mucosa, CAS # 9001-75-6, is a peptidase that is commonly used in enzymatic digestion of proteins. | CAS: 9001-75-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Pepsin er en endopeptidase, der fordøjer proteiner ved at hydrolysere peptidbindinger
  • Det er den aktive form for pepsinogen, som produceres i hovedcellerne i maveslimhinden
Applikationer
  • Pepsin bruges almindeligvis til at producere F(ab’ )2 fragmenter fra antistoffer
  • Det er blevet brugt sammen med andre enzymer til at demonstrere virkningerne af fiksering og enzymatisk fordøjelse i immunhistokemiske assays ved hjælp af paraffin-indlejret væv
  • Det kan bruges til at hydrolysere tørre cervikale prøver hos mus
  • Det er blevet brugt i fordøjelsen af rå hvedegliadin
  • Det er blevet brugt til at stimulere in vitro gastrisk fordøjelse af kogt torsk, kakaomasse og kostfibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9001-75-6
Tekniske data
Mængde 100 g
Produkttype Pepsin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pepsin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.