Få mere at vide
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patron
Artikelnummer. 17417583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
5 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17417583 5 mm
1 options
Artikelnummer. 17417583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Brug Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge med PepMap™ Neo UHPLC-søjler til at filtrere urenheder fra dine peptidkortlægningsprøver.
Brug Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patron med dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler eller EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler til at filtrere urenheder fra dine peptidkortlægningsprøver. Tilslut fældepatronen til dit HPLC-system med Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patronholder, PEEK Slange,& nanoViper™ Fittings (katalognumre 174501 og 174502).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Fældepatron
Diameter (metrisk) 300μ m
Til brug med PepMap™ Neo Nano Fældepatronholder med PEEK Slange og nanoViper™ Fittings (varenummer 174502)
Længde (metrisk) 5 mm
Maks. Tryk 22.000 psi (1500 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m2 /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje PepMap Neo
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Oversigt PepMap™ Neo 5μ m C18 300μ m X 5 mm fældepatron
Til brug med (applikation) Trap og Elut