Få mere at vide
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patronholder, PEEK Slange,& nanoViper™ Beslag
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Patronholdersæt
Slanger
Inkluderer:
Nano Fældepatronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Beslag
To PEEK Rør med nanoViper™ Beslag
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Fittings til at forbinde din PepMap Neo Trap Cartridge (katalognummer 174500) til dit HPLC-system.
Se Viper og nanoViper ressourcer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 30μ m |
| Til brug med | PepMap™ Neo Trap Cartridge (varenummer 174500) |
| Inkluderer | To PEEK Rør med nanoViper™ Beslag |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 22.000 psi (1500 bar) |
| Temperatur | 60 °C |
| Produktlinje | PepMap Neo |
| Materiale | PEEK |
| Type | Slanger |
| Oversigt | PEEK Slange med nanoViper™ Beslag |
| Vis mere |