Få mere at vide
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patronholder, PEEK Slange,& nanoViper™ Beslag
Artikelnummer. 17437583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Patronholdersæt
Slanger
Inkluderer:
Nano Fældepatronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Beslag
To PEEK Rør med nanoViper™ Beslag
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Inkluderer
17437583 Patronholdersæt Nano Fældepatronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Beslag
17427583 Slanger To PEEK Rør med nanoViper™ Beslag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17437583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174502
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Fittings til at forbinde din PepMap™ Neo Trap Cartridge til dit HPLC-system.
Brug Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap patronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Fittings til at forbinde din PepMap Neo Trap Cartridge (katalognummer 174500) til dit HPLC-system.
Se Viper og nanoViper ressourcer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 30μ m (rør)
Til brug med PepMap™ Neo Trap Cartridge (varenummer 174500)
Inkluderer Nano Fældepatronholder, PEEK Slange, og nanoViper™ Beslag
Længde (metrisk) 5 mm
Maks. Tryk 22.000 psi (1500 bar)
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Produktlinje PepMap Neo
Oversigt Nano Fældepatronholder med PEEK Slange og nanoViper™ Beslag
Til brug med (applikation) Trap and Elute, Peptide Mapping
Produkttype Patronholdersæt