Få mere at vide
PEPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PEPA |
| CAS | 141286-78-4 |
| Molekylær formel | C16 H16 F2 N2 O4 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F2N2O4S2/c17-13-8-11(9-14(18)16(13)24-10-15(19)21)25-7-6-20-26(22,23)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,20H,6-7,10H2,(H2,19,21) |
| SMIL | NC(=O)COc1c(F)cc(SCCNS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1F |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-(benzenesulfonamido)ethylsulfanyl]-2,6-difluoro-phenoxy]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.44 |
| Formel vægt | 402.052 |