Få mere at vide
Pentylentetrazol, TRC
Artikelnummer. 30138208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138208 5 g
30134435 10 g
30004239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2275005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-95-5
Molekylær formel C6 H10 N4
Molekylvægt (g/mol) 138.17
Synonym Pentetrazol, 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- (8CI, 9CI, ACI), 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine (ACI), 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene, Angiazol, Cardiazol, Cardiazole, Cardiol, Cenalene M, Cenazol, Cerebro-nicin, Coranormal, Coranormol, Corasol, Corazol, Corazole, Corazole (analeptic), Corisan, Corsedrol, Cortis, Corvasol, Delzol W, Deumacard, Gewazol, Korazol, Korazole, Leptazol, Leptazole, MeSH ID: D010433, Metrazol, Metrazole, NSC 5729, NSC 66489, Pentamethylenetetrazole, Pentavet, Pentazol, Pentetrazol, Pentetrazole, Pentrazol, Pentrolone, Pentrozol, Pentylenetetrazol, Pentylenetetrazole, Phrenazol, PTZ, Tetracor, Tetrazol, Tetrazole, (1,5-pentanediyl)-, Ventrazol, Yetrazol, α,β-Cyclopentamethylenetetrazole
IUPAC navn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
SMIL C1CCc2nnnn2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentetrazol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Formel vægt 138.0905
Procent renhed >95%