Få mere at vide
Pentylenetetrazole-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentylenetetrazole-d6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| Formel vægt | 144.1282 |