Få mere at vide
R&D Systems™ Pentylenetetrazole
Beskrivelse
CNS stimulant that induces kindling in vivo. Causes alterations in excitatory and inhibitory neurotransmitter systems.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentylenetetrazole |
| CAS | 54-95-5 |
| Mængde | 1 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C6H10N4 |
| Formel vægt | 138.17 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.174 |