Få mere at vide
Pentylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentylboronic Acid |
| CAS | 4737-50-2 |
| Molekylær formel | C5H13BO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Pentaneboronic Acid, Pentyl-Boronic Acid, NSC 524968, Pentylboronic Acid, B-Pentylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h7-8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCB(O)O |
| IUPAC navn | pentylboronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.97 |
| Formel vægt | 116.1009 |