Få mere at vide
Pentylisothiocyanat, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436682
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10436682 10 g 10g
10362285 5 g 5g
10011894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10436682 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL04631EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 629-12-9
Molekylær formel C6H11NS
Molekylvægt (g/mol) 129.221
InChI nøgle SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC navn 1-isothiocyanatopentan
SMIL CCCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentyl isothiocyanate
Tæthed 0.93g/mL
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4NCS
Mængde 10 g
Formel vægt 129.23
Procent renhed 95%