Få mere at vide
Pentylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 10149222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10149222 1 g Glasflaske 1g
10399260 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10149222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314320010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3954-13-0
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00144846
InChI nøgle VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
IUPAC navn 1-isocyanatopentan
SMIL CCCCCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentyl isocyanate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 136.0°C to 137.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4NCO
Brydningsindeks 1.4130 to 1.4150
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.87
Formel vægt 113.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske