missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentyl Hexanoate, TRC

Artikelnummer. 30427932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP57088010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentyl Hexanoate
CAS 540-07-8
Molekylær formel C11H22O2
Mængde 10 mg
Synonym Amyl Caproate, Amyl Capronate, Amyl Hexanoate, n-Amyl Caproate, n-Pentyl Hexanoate, NSC 46119, NSC 53794, Pentyl Caproate
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-7-9-11(12)13-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
SMIL O=C(OCCCCC)CCCCC
Molekylvægt (g/mol) 186.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.