Få mere at vide
Thermo Scientific™ pENTR™/D-TOPO™ Kloningssæt
Artikelnummer. 15575730
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15575730 20 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15575730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K240020SP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug en yderst effektiv 5-minutters kloningsstrategi (TOPO™ Kloning) til retningsbestemt kloning af et stumpendet PCR-produkt ind i en vektor for at komme ind i Gateway™ System eller MultiSite Gateway™ System
  • De pENTR™/D-TOPO™ Kloningssæt anvender en yderst effektiv 5-minutters kloningsstrategi (TOPO™ Kloning) til retningsbestemt kloning af et stumpendet PCR-produkt ind i en vektor for at komme ind i Gateway™ System eller MultiSite Gateway™ System. Blunt-end PCR-produkter klones retningsbestemt med mere end 90 % effektivitet uden ligase, post-PCR procedurer eller nødvendige restriktionsenzymer.
  • Gateway™ System —klar Flyt hurtigt klonede gener mellem flere vektorsystemer
  • Hurtigt og nemt —Gå fra PCR til Gateway™ Entry klon i kun 3 trin og så lidt som∼ 5 minutter hånd i tid
  • Effektiv —Opnå over 90 % kloner med korrekt indsættelse i den rigtige retning
  • Dokumenteret —pålidelig ydeevne i over et årti
  • For adgang til Gateway™ System, bare PCR forstærker dit gen af interesse og tilføj produktet direkte til den medfølgende opladede topoisomerase pENTR™/D-TOPO™ vektor, inkuber 5 minutter og transformer de medfølgende kompetente E. coli -celler. Den resulterende attL indeholdende Gateway™ Entry kloner er klar til effektiv rekombination med dit valg af Gateway™ Destinationsvektorer
  • De pENTR™/D-TOPO™ vektor (figur 1) indbefatter M13- og T7-primersekventeringssteder og attL-rekombinationssteder, der flankerer PCR-produktinsertionsstedet. Dette gør det muligt for kloner let at blive sekvensverificeret og rekombineret til dit valg af attR-holdige Gateway™ destinationsvektorer. Et kanamycinresistensgen og en pUC-original anvendes til selektion og højkopiformering i E. coli .
  • Med retningsbestemt TOPO™ kloningsteknologi er der ikke behov for PCR-oprydning, vektorforberedelse eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Du skal blot tilføje din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter, transformer og få op til 90% retningsbestemt indsatte kloner. Et fire-baser-overhæng på vektoren parres med en fire-baser-sekvens designet ind i den fremadrettede primer, der bruges i din PCR-reaktion for at give retningsbestemt til topoisomerase-ligeringsreaktionen (figur 2).
  • Gateway™ Rekombinationskloningsteknologi omgår begrænsningerne for restriktionsmedieret kloning, hvilket giver dig adgang til stort set ethvert udtrykssystem på en enkelt time, 99 % effektivt og reversibelt, Gateway™ rekombinationsreaktion. Evnen til at flytte den samme sekvens af DNA mellem forskellige vektorer uden at bruge restriktionsenzymer, ligase, subkloningstrin, screening af utallige kolonier eller re-sekventering vil hjælpe med at spare dig tid, penge og kræfter.
  • Når det kommer til kloning, TOPO™ kloningsteknologi og Gateway™ Rekombinationskloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO™ kloning og Gateway™ rekombination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent E. coli
Kloningsmetode TOPO kloning
Indhold og opbevaring pENTR™/D-TOPO™ Kloningskit indeholder pENTR/D-TOPO™ vektor, dNTP'er, saltopløsning, sterilt vand og universelle M13-sekventeringsprimere.
Opbevar komponenter ved -20 °C.
Format Sæt
Til brug med (applikation) Kloning
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7
Mængde 20 reaktioner