Få mere at vide
Pentoxyverin hydrogencitrat, Mikromol
Artikelnummer. 30461315
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30461315 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30461315 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1268.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pentoxyverin hydrogencitrat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentoxyverine Citrate
CAS 23142-01-0
Analyt- eller komponentnavne Pentoxyverine Citrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H31 N O3 . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pentoxyverine hydrogen citrate, 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester citrate (1:1) (8CI), Antees, Calnathal, Carbetane, Carbetapentane citrate, Cossym, Fustpentane, Germapect, Pencal, Pentoxyverine citrate, Sedotussin, Toclase, Tosnore, Tuclase, UCB 2543
InChI formel InChI=1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Fedt
SMIL CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentan-1-carboxylat; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 525.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 525,2574 g/mol