Få mere at vide
Pentoxifyllin, Mikromol™
Artikelnummer. 17994046
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17994046 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17994046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0761.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pentoxifyllin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentoxifylline
CAS 5-6-6493
Analyt- eller komponentnavne Pentoxifylline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H18 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin
InChI formel InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3
SMIL CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C
IUPAC navn 3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)purin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 278.31
Mængde 500 mg
Formel vægt 278,1379 g/mol