Få mere at vide
Pentoxifylline-4',4',6',6',6'-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentoxifylline-4',4',6',6',6'-d5 |
| CAS | 1185995-18-9 |
| Molekylær formel | C13 D5 H13 N4 O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl-4,4,6,6,6-d5)- (ACI), 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl-4,4,6,6,6-d5)-1H-purine-2,6-dione (ACI), C 21256 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3/i1D3,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O |
| IUPAC navn | 3,7-dimethyl-1-(4,4,6,6,6-pentadeuterio-5-oxohexyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.34 |
| Formel vægt | 283.1693 |