Få mere at vide
Pentoxazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313543
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313543 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313543 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15981770AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentoxazone
CAS 110956-75-7
Analyt- eller komponentnavne Pentoxazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 Cl F N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H17ClFNO4/c1-9(2)15-16(21)20(17(22)24-15)13-8-14(11(18)7-12(13)19)23-10-5-3-4-6-10/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
SMIL CC(=C1OC(=O)N(C1=O)c2cc(OC3CCCC3)c(Cl)cc2F)C
IUPAC navn 3-(4-chloro-5-cyclopentyloxy-2-fluorophenyl)-5-propan-2-ylidene-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 353.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 353.083 g/mol