Få mere at vide
Pentoxazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentoxazone |
| CAS | 110956-75-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pentoxazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl F N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClFNO4/c1-9(2)15-16(21)20(17(22)24-15)13-8-14(11(18)7-12(13)19)23-10-5-3-4-6-10/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=C1OC(=O)N(C1=O)c2cc(OC3CCCC3)c(Cl)cc2F)C |
| IUPAC navn | 3-(4-chloro-5-cyclopentyloxy-2-fluorophenyl)-5-propan-2-ylidene-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Vis mere |