Få mere at vide
Pentostatin, TRC
Artikelnummer. 30426204
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426204 5 mg
30412106 10 mg
30413122 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30426204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2273505MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53910-25-1
Molekylær formel C11 H16 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 268.27
Synonym (8R)-3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydro-imidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, (R)-, 2'-DCF, 2'-Deoxycoformycin, CI 825, CL 67310465, Cl 825, Co-V, Co-Vidarabine, Coforin, NSC 218321, NSC 247520, Nipent, PD-ADI, Vira A Deaminase Inhibitor
IUPAC navn (8R)-3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7,8-dihydro-6H-imidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol
SMIL OCC1OC(N2C=NC3=C2NC=NCC3O)CC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentostatin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
Formel vægt 268.1172