Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pentostatin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782504
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782504 10 mg
18722744 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782504 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2033/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Adenosine deaminase inhibitor
Irreversible inhibitor of adenosine deaminase (Ki = 2.5 pM). Anticancer agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53910-25-1
Molekylær formel C11H16N4O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentostatin
Mængde 10 mg
Formel vægt 268.27
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 268.27