missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentostatin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448258
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448258 10 mg 10mg
16424147 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448258 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0006

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pentostatin (CI-825; Deoxycoformycin) is an irreversible inhibitor of adenosine deaminase with Ki of 2.5 pM.

Pentostatin (CI-825

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentostatin
CAS 53910-25-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H16N4O4
Mængde 10 mg
Synonym CI-825 Deoxycoformycin
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (372.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (186.38 mM)
SMIL O[C@H]1C(N=CN2[C@H](O[C@@H]3CO)C[C@@H]3O)=C2NC=NC1
Molekylvægt (g/mol) 268.27
Formel vægt 268.27
Procent renhed 95.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.