missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentisomide, TRC

Artikelnummer. 30421939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30421939 2.5 mg 2.5mg
30409570 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2756002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 78833-03-1
Molekylær formel C19 H33 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 319.48
IUPAC navn 2-[2-[di(propan-2-yl)amino]ethyl]-4-methyl-2-pyridin-2-ylpentanamide
SMIL CC(C)CC(CCN(C(C)C)C(C)C)(C(=O)N)c1ccccn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentisomide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H33N3O/c1-14(2)13-19(18(20)23,17-9-7-8-11-21-17)10-12-22(15(3)4)16(5)6/h7-9,11,14-16H,10,12-13H2,1-6H3,(H2,20,23)
Formel vægt 319.2624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.