Få mere at vide
Pentiapine, MedChemExpress
Beskrivelse
Pentiapine (CGS 10746) is a dopamine release inhibitor without binding to synaptic dopamine receptor sites.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentiapine |
| CAS | 81382-51-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H17N5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | CGS 10746 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (334.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3SC4=NC=CN42)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.39 |
| Vis mere |