Få mere at vide
Penthiopyrad, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penthiopyrad |
| CAS | 183675-82-3 |
| Molekylær formel | C16 H20 F3 N3 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxamide','N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-, DPX-LEM 17, Gaia, MTF 753, N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Penthiopyrad, Vertisan |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20F3N3OS/c1-9(2)7-10(3)13-12(5-6-24-13)20-15(23)11-8-22(4)21-14(11)16(17,18)19/h5-6,8-10H,7H2,1-4H3,(H,20,23) |
| SMIL | CC(C)CC(C)c1sccc1NC(=O)c2cn(C)nc2C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-methyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl)thiophen-3-yl]-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.41 |
| Formel vægt | 359.1279 |