missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Penthiopyrad, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447356
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447356 100 mg 100mg
16423407 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17520

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Penthiopyrad(MTF-753) is a carboxamide fungicide used to control a broad spectrum of diseases on large variety of corps; inhibits fungal respiration by binding to mitochondrial respiratory complex II.

Penthiopyrad(MTF-753) is a carboxamide fungicide used to control a broad spectrum of diseases on large variety of corps

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Penthiopyrad
Fysisk form Solid
CAS 183675-82-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H20F3N3OS
Synonym MTF-753
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (72.34 mM)
SMIL O=C(C1=CN(C)N=C1C(F)(F)F)NC2=C(C(C)CC(C)C)SC=C2
Molekylvægt (g/mol) 359.41
Formel vægt 359.41
Procent renhed 97.45%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.