Få mere at vide
Pentetrazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050897
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30050897 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050897 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0692.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pentetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentetrazol
CAS 54-95-5
Analyt- eller komponentnavne Pentetrazol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pentetrazol
InChI formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
SMIL C1CCc2nnnn2CC1
IUPAC navn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
Molekylvægt (g/mol) 138.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 138,0905 g/mol