Få mere at vide
Pentetrazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460964
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460964 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460964 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0692.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentetrazol
CAS 54-95-5
Analyt- eller komponentnavne Pentetrazol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentetrazol
InChI formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Løsningstype Fedt
SMIL C1CCc2nnnn2CC1
IUPAC navn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 138.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 138,0905 g/mol