missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentathiodiphosphorus(V) Acid P,P′-Bis(pyridinium betaine) (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentathiodiphosphorus(V) Acid P,P'-Bis(pyridinium betaine) (Technical Grade) |
| CAS | 16610-51-8 |
| Molekylær formel | C10H10N2P2S5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1'-[Thiobis(mercaptophosphinothioylidene)]bispyridinium Bis(inner) Salt, 1-(Dimercaptophosphinothioyl)pyridinium Hydroxide Inner Salt','Anhydrosulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2P2S5/c15-13(16,11-7-3-1-4-8-11)19-14(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | [S-]P(=S)(SP(=S)([S-])[n+]1ccccc1)[n+]2ccccc2 |
| IUPAC navn | pyridin-1-ium-1-yl-[pyridin-1-ium-1-yl(sulfido)phosphinothioyl]sulfanyl-sulfanylidene-sulfido-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.47 |
| Formel vægt | 379.8923 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?