Få mere at vide
Pentaphenylcyclopentadiene, 99%
Produktkod. 11342219
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11342219
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H27223.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2519-10-0 | C35H26 | 446.593 g/mol
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency, in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency, in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles.
Solubility
Soluble in pyridine 5 mg/ml.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2519-10-0
Molekylær formel C35H26
Molekylvægt (g/mol) 446.593
MDL nummer MFCD09909572
InChI nøgle YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 635023
IUPAC navn (2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl)benzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Pentaphenylcyclopentadiene
Smeltepunkt 254°C to 257°C
Mængde 5 g
Synonym 1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene, pentaphenylcyclopentadiene, cyclopenta-1,3-diene-1,2,3,4,5-pentaylpentabenzene, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl benzene, benzene,1,1',1,1',1-1,3-cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentayl pentakis, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-yl benzene, acmc-1cek1, 2,3,4,5-tetraphenyl-1-cyclopenta-1,4-dienyl benzene, benzene, 1,1',1,1',1-1,3-cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentayl pentakis, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienyl benzene
Opløselighedsinformation Soluble in pyridine 5mg/ml.
Formel vægt 446.59
Procent renhed 99%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.