Få mere at vide
Pentanoyl-d9 chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valeryl-d9 Chloride |
| CAS | 148587-09-1 |
| Molekylær formel | C5 D9 Cl O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentanoyl-d9 chloride (9 CI), Valeryl-d9 Chloride, Pentanoyl Chloride-D9, Pentanoic acid chloride-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.6328 |
| Formel vægt | 129.0907 g/mol |
| Vis mere |